Learn More
Fisherbrand™ Armoire de stérilisation UV avec minuterie
Code produit. p-6933024
Click to view available options
Comprend:
Pas de plateau
Plateau
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15562496
Marque: Fisherbrand™ FUVCAB
Limite la contamination de la réaction PCR. L’armoire de stérilisation UV Fisherbrand™ avec minuterie offre une zone pratique pour configurer les réactions PCR dans un environnement sans acide nucléique.
  • Les lampes UV sur les armoires dénaturent les acides nucléiques en 5 à 30 minutes et les rendent impropres à l’amplification.
  • Intègre des fonctions de sécurité pour éviter toute exposition des utilisateurs à la lumière UV.
  • Les lampes UV sont contrôlées par une minuterie
  • Les commutateurs de sécurité sur les portes des armoires permettent d’éteindre les lampes UV lors de l’ouverture.
  • Écrans de protection contre les émissions radioactives bêta
  • Spécification
    Type d’éclairage 4 lampes UV, 1 blanche
    Profondeur (métrique) 420 mm
    Hauteur (métrique) 770 mm
    Comprend Pas de plateau
    Puissance 5 x 15 W
    Poids (métrique) 19 kg
    Largeur (métrique) 560 mm