Learn More
Syngene™ Transilluminateur UV 2020S
Le transilluminateur UV Syngene™ 2020SUV est destiné à l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV.
Marque: Syngene™ GE-2020S-E
Informations supplémentaires : Poids : 8.00000kg
Description
2020S, 230 V, 50 Hz, 230 W, 241 mm x 315 mm x 80 mm, longueur d’onde 254 nm, surface de filtration 200 mm x 200 mm, pour utilisation avec les systèmes IG3 et UG3 SyngeneSpécification
Fixe | |
254 nm | |
7.9 x 7.9 in. | |
230 W | |
241 x 315 x 80 mm | |
Syngene 2020S-E | |
50 Hz |
UV | |
Transilluminateur UV | |
Systèmes IG3 et UG3 | |
200 x 200 mm | |
230 V 50 Hz 230 W | |
230 V |