Learn More
Vilber Lourmat™ Tube UV
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Puissance en watts:
6 W
8 W
15 W
30 W
40 W
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Diamètre standard de 16 mm
Spécification
Spécification
| Puissance en watts | 40 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Diamètre (métrique) | 33 mm |
| Longueur (métrique) | 1200 mm |
| Type de produit | Tube UV |