Learn More
Jenway™ Ultramicro-cuve UV
Code produit. 15401570
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15401570
Marque: Jenway™ 8307088
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La cuve ultra-micro en quartz Jenway™ est destinée à une utilisation la gamme UV et visible.
  • Pour une utilisation dans la gamme UV et visible
  • Longueur de trajet de 10 mm
  • Fabrication en quartz
Spécification
Capacité (métrique) 100 μl
Matériau Quartz
Longueur du trajet optique 10 mm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres
À utiliser avec (application) Longueurs d’onde visibles et UV