Learn More
uvex Chaussure de sécurité S2 1 Femme
Code produit 15381363 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15381363 43 1 pièce
15301363 35 1 pièce
15311363 36 1 pièce
15321363 37 1 pièce
15331363 38 1 pièce
15341363 39 1 pièce
15351363 40 1 pièce
15361363 41 1 pièce
15371363 42 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15381363 Fournisseur uvex Code fournisseur 8562843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    98.60€ / 1 pièces
    Économisez 37.40€
    27% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
  • Particulièrement légères et flexibles
  • Embout uvex xenova™ 100 % sans métal de la dernière génération, conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique, non magnétique
  • Fabriquée avec une toute nouvelle technologie pour un confort d’utilisation extraordinaire
  • Confort optimisé grâce à la technologie uvex climazone
  • Dessus en micro-velours haute technologie hydrophobe et respirant
  • Ventilation optimale grâce au matériau de la doublure en maillage de distance
  • Adaptées aux personnes souffrant d’allergies puisqu’elles sont fabriquées dans des matériaux synthétiques
  • Lacet élastique réglable individuellement avec détachage rapide
  • Construction de la tige presque sans couture pour éviter les points de pression
  • Assise plantaire confortable amovible, anti-statique, avec système de transfert de l’humidité et rembourrage supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • Col rembourré doux et rabat rembourré
  • Semelle spéciale en PUR double densité avec d’excellentes propriétés de rembourrage et antidérapantes, exempte de substances qui interfèrent avec les propriétés hydrophobes de la peinture, telles que les silicones, les plastifiants, etc.
  • Conforme aux exigences de l’ESD :Résistance de fuite < 35 mégohms
  • Certifiée avec uvex medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur, les élévations intérieures ou extérieures du talon, les corrections et autres solutions
  • Produit n° 8562.8
  • Largeur 11
  • Norme EN ISO 20345 :2011 S2 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Gris, Rose
    Matériau Microvelours
    Dimensions 43
    Matériau au niveau des orteils Composite
    Largeur (métrique) 11 cm
    Sexe Unisexe
    Type de cheville Formateurs
    Waterproof Non
    EN ISO 20345 S2
    Type de produit Chaussure de sécurité ESD