Learn More
Uvex™ Chaussure de sécurité 1
Code produit 15300803 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
44
45
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15300803 45 1 pièce
15390793 44 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15300803 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8511845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    131.13€ / 1 pièces
    Économisez 5.87€
    4% de réduction
En stock
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
  • Particulièrement légères et flexibles
  • Embout uvex xenova™ 100 % sans métal de la dernière génération, conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique, non magnétique
  • Fabriquée avec une toute nouvelle technologie pour un confort d’utilisation extraordinaire
  • Confort optimisé grâce à la technologie uvex climazone
  • Dessus en suédine haute technologie perforé et respirant
  • Ventilation optimale grâce au matériau de la doublure en maillage de distance
  • Adaptées aux personnes souffrant d’allergies puisqu’elles sont fabriquées dans des matériaux synthétiques
  • Lacet élastique réglable individuellement avec détachage rapide
  • Construction de la tige presque sans couture pour éviter les points de pression
  • Assise plantaire confortable amovible, anti-statique, avec système de transfert de l’humidité et rembourrage supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • Col rembourré doux et rabat rembourré
  • Semelle spéciale en PUR double densité avec d’excellentes propriétés de rembourrage et antidérapantes, exempte de substances qui interfèrent avec les propriétés hydrophobes de la peinture, telles que les silicones, les plastifiants, etc.
  • Conforme aux exigences de l’ESD :Résistance de fuite < 35 mégohms
  • Soutien médial et latéral du pied avec un cadre latéral spécialement conçu pour une protection supplémentaire contre la flexion, la stabilisation et le guidage du pied et une protection contre les chocs supplémentaires
  • Certifiée avec uvex medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur, les élévations intérieures ou extérieures du talon, les corrections et autres solutions
  • Produit n° 8511.8
  • Largeur 11
  • Norme EN ISO 20345 :2011 S1 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité Certification DES, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
    Couleur Noir, Gris
    Conception Mocassin
    Matériau Microvelours
    Dimensions 45
    Matériau au niveau des orteils Composite
    Largeur (métrique) 11 mm
    Sexe Unisexe
    Type de cheville Formateurs
    Waterproof Non
    Type de produit Chaussure de sécurité ESD