Learn More
Uvex™ Chaussure de sécurité 1 S1
Code produit 15381133 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
38
41
45
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15381133 38 1 pièce
15311143 41 1 pièce
15351143 45 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15381133 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8543838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    131.13€ / 1 pièces
    Économisez 16.87€
    11% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives de type mocassin
  • Particulièrement légère et flexible
  • 100 % sans métal uvex xenova™ Embout de protection de dernière génération, design compact, forme anatomique, excellente stabilité latérale, absence de conductivité thermique, non magnétique
  • Fabriqué avec une nouvelle dernière technologie pour un confort de port extraordinaire
  • Confort optimisé grâce à uvex technologie climatique
  • Dessus en suédine haute technologie perforé et respirant
  • Ventilation optimale grâce au matériau de doublure en mailles de distance
  • Convient aux personnes souffrant d’allergies comme il est fabriqué en matières synthétiques
  • Lacets élastiques réglables individuellement avec relâchement rapide
  • Construction à tige presque sans couture pour éviter les points de pression
  • Repose-pieds de confort amovible, antistatique, avec système de transport d’humidité et rembourrage supplémentaire du talon et de l’avant pied
  • Collier rembourré doux et rabat rembourré
  • Semelle spéciale en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés de rembourrage et une très bonne résistance au glissement, exempte de substances qui interfèrent avec les propriétés de mouillage de la peinture telles que les silicones, les plastifiants, etc.
  • Conforme aux exigences ESD : résistance aux saignements < 35 mégohms
  • Certifié avec uvex Medicare prend en charge les semelles orthopédiques individuelles et les modifications individuelles de semelles extérieures telles que la hauteur de la semelle extérieure, le rehaussement du talon intérieur ou extérieur, les dispositifs anti-roulis et autres solutions.
  • Numéro d'article  8543,8
  • Largeur 11
  • Norme EN ISO 20345 : 2011 S1 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité Certification DES, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
    Couleur Noir
    Conception Mocassin
    Matériau Microvelours
    Dimensions 38
    Matériau au niveau des orteils Composite
    Largeur (métrique) 11 mm
    Sexe Unisexe
    Type de cheville Formateurs
    Waterproof Non
    Type de produit Chaussure de sécurité ESD