Learn More
Uvex™ Chaussure de sécurité 1 S2
Code produit 15381203 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15381203 36 1 pièce
15391203 37 1 pièce
15301213 38 1 pièce
15311213 39 1 pièce
15321213 40 1 pièce
15331213 41 1 pièce
15341213 42 1 pièce
15351213 43 1 pièce
15361213 44 1 pièce
15371213 45 1 pièce
15381213 46 1 pièce
15391213 47 1 pièce
15301223 48 1 pièce
15311223 49 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15381203 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8544836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    136.25€ / 1 pièces
    Économisez 3.75€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
  • Particulièrement légère et flexible
  • 100 % sans métal uvex xénova® Embout de protection de dernière génération, design compact, forme anatomique, excellente stabilité latérale, absence de conductivité thermique, non magnétique
  • Fabriqué avec une nouvelle dernière technologie pour un confort de port extraordinaire
  • Confort optimisé grâce à uvex technologie climatique
  • Dessus en micro-velours haute technologie hydrophobe et respirant
  • Ventilation optimale grâce au matériau de doublure en mailles de distance
  • Convient aux personnes souffrant d’allergies comme il est fabriqué en matières synthétiques
  • Lacets élastiques réglables individuellement avec relâchement rapide
  • Construction à tige presque sans couture pour éviter les points de pression
  • Repose-pieds de confort amovible, antistatique, avec système de transport d’humidité et rembourrage supplémentaire du talon et de l’avant pied
  • Collier rembourré doux et rabat rembourré
  • Semelle spéciale en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés de rembourrage et une très bonne résistance au glissement, exempte de substances qui interfèrent avec les propriétés de mouillage de la peinture telles que les silicones, les plastifiants, etc.
  • Conforme aux exigences ESD : résistance aux saignements < 35 mégohms
  • Certifié avec uvex Medicare prend en charge les semelles orthopédiques individuelles et les modifications individuelles de semelles extérieures telles que la hauteur de la semelle extérieure, le rehaussement du talon intérieur ou extérieur, les dispositifs anti-roulis et autres solutions.
  • Numéro d'article  8544.8
  • Largeur 11
  • Norme EN ISO 20345 : 2011 S2 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité Certification DES, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
    Couleur Noir
    Conception Mocassin
    Matériau Microvelours
    Dimensions 36
    Matériau au niveau des orteils Composite
    Largeur (métrique) 11 mm
    Sexe Unisexe
    Type de cheville Formateurs
    Waterproof Non
    Type de produit Chaussure de sécurité ESD