Spécification
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes antibuée |
| Couleur de la monture | Gris |
| Nb par paquet | 1paire |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Protection UV | Oui |
| Afficher plus |