Description
- Les gants offrent une résistance aux coupures de lame de niveau 3/C, une résistance à l’abrasion et une résistance aux déchirures élevée
- Revêtement en élastomère haute performance (HPE) sur la paume et les doigts pour des capacités de préhension améliorées
- Le revêtement en mousse Soft-grip offre une résistance mécanique à l’abrasion
- Très flexibles avec une très bonne sensibilité tactile
- La technologie Uvex Climazone réduit l’humidité et la chaleur excessives
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
- Sans silicone selon les tests d’impression
Spécification
Spécification
| Zone enduite | Paume et bouts de doigts |
| Coating Material | HPE |
| Couleur | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | HPPE, Polyamide, Verre, Viscose de bambou |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Dimensions | 7 |
| Norme EN388 | 3X42C |
| Afficher plus |