Learn More
uvex Gants de protection contre les coupures en mousse C500
Code produit p-7160277 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17290421 6 1 paire
15307052 7 1 pièce
15317052 8 1 pièce
15327052 9 1 pièce
15387042 10 1 pièce
15397042 11 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17290421 Fournisseur uvex Code fournisseur 6049406
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La série uvex C500 établit des normes en matière de protection, de confort, de flexibilité, de sensibilité tactile et d’économie.Ces gants de sécurité haute technologie associent toutes ces qualités au niveau de protection contre les coupures le plus élevé, niveau 5/C.La mousse uvex C500 est particulièrement adaptée aux conditions de travail sèches ou légèrement humides.
  • La technologie de bambou TwinFlex™ garantit un niveau élevé de résistance aux coupures, de résistance à l’abrasion et de confort de l’utilisateur
  • Revêtement en élastomère haute performance (HPE) et en mousse SoftGrip sur la paume et les bouts des doigts
  • Le revêtement en mousse SoftGrip offre une résistance mécanique à l’abrasion
  • Meilleure préhension dans les environnements humides ou mouillés
  • Adaptés à la chaleur de contact jusqu’à 100°C, conformément à la norme EN 407
  • La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
  • La technologie Climazone élimine efficacement l’excès de chaleur et d’humidité afin d’éviter une transpiration excessive
  • Sans silicone, selon les tests d’impression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité OEKO-TEX™ Norme 100
Certifications / conformité (Europe) EN 407 : Niveau de chaleur de contact 1
Applications Industriel
Coating Material HPE
Couleur Vert, Noir
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau HPPE, Polyamide, Bambou
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 6
Temperature (Metric) Max 100°C
Norme EN388 4X42C
À utiliser avec (application) Automobile, fabrication, travaux en verre, logistique, maintenance, manipulation des feuilles métalliques
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Séries Mousse C500
Yarn Gauge 15