Learn More
Uvex™ Gants de protection Wet Plus Cut C500
Artikelnummer. p-7160279 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions:
7
9
Packungsgröße:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions Packungsgröße
15357052 7 1 pièce
15377052 9 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15357052 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 6049607
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Convient aux zones humides et aux conditions de travail huileuses.
  • L'utilisation de Bamboo TwinFlex® La technologie assure un haut niveau de résistance aux coupures, une résistance exceptionnelle à l'abrasion et un confort de port suprême
  • L'innovant SoftGrip Le revêtement garantit une excellente dextérité, une grande flexibilité et une prise en main sûre.
  • Le uvex Le modèle C500 wet plus est certifié conforme à la norme EN 407 pour une température de contact jusqu'à 100 °C.°C
  • Très haute protection contre les coupures (coupe 5)
  • Sans silicone selon les tests d’impression
  • Certifié conforme à la norme Öko-Tex Standard 100
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Certifications/Conformité EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X)
    Zone enduite Dos de la main partiellement enduit
    Coating Material HPE
    Couleur Vert citron, Anthracite
    Hand Ambidextres
    Latex Free Oui
    Matériau HPPE, Polyamide
    Type de produit Gants résistants aux coupures
    Dimensions 7
    À utiliser avec (application) Industrie automobile, industrie du verre, maintenance / entretien, industrie du travail des métaux, travaux d’assemblage et industrie du transport
    Type de manchette de gant Tricoté
    Modèle C500 WET PLUS
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.