Learn More
Uvex™ Liquide de nettoyage
Code produit 15396272 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15396272 0,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15396272 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 9972100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.35€
    10.71€ / 1 pièces
    Économisez 0.64€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Liquide de nettoyage pour station de nettoyage pour lunettes
  • Liquide de nettoyage de 0,5 L pour station de nettoyage pour lunettes Uvex™ (9970.002)
  • Convient à toutes les lunettes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de produit Solution de nettoyage pour lentille
    À utiliser avec (application) Nettoyage des lunettes-masques
    Quantité 0,5 L
    Jetable Réutilisable