Learn More
uvex Lunettes de sécurité i-3
Code produit 15376062 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu anthracite
Noir, gris clair
Teinte de la lentille:
Gris
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de la monture Teinte de la lentille Conditionnement
15376062 Noir, gris clair Gris 1 pièce
12395793 Bleu anthracite Transparent 1 pièce
15366062 Noir, gris clair Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15376062 Fournisseur uvex Code fournisseur 9190281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.05€
    14.30€ / 1 pièces
    Économisez 4.75€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-11-2026
Lunettes de protection innovantes sans métal, conçues pour s’adapter parfaitement au visage
  • Une nouvelle dimension dans les lunettes de protection - ces lunettes de protection innovantes sans métal sont conçues pour s’adapter parfaitement au visage
  • Pont Softflex à conception ergonomique, plaquettes de nez souples et variables qui ne glissent pas et reposent confortablement sur le nez, branches Softflex, bras latéral variable
  • Zone flexible du bras latéral réglable et angulaire
  • Revêtement Uvex Supravision Excellence
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité EN 170
    Type de lentille Uvex™ excellence de la supravision
    Revêtement de la lentille Antibuée
    Description Lunettes de protection
    Teinte de la lentille Gris
    Type de produit Lunettes de sécurité ergonomiques
    Couleur de la monture Noir, gris clair
    Matériau Polycarbonate
    Jetable Réutilisable
    Lens Material Polycarbonate
    Matériau de la monture Plastique
    Protection UV UV400
    Frame Type Étalon