Learn More
uvex Gants de protection chimique Profapren CF33
Code produit 15356922 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15356922 9 1 pièce
15336922 7 1 pièce
15346922 8 1 pièce
15316922 10 1 pièce
15326922 11 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15356922 Fournisseur uvex Code fournisseur 6011903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.90€
    5.80€ / 1 pièces
    Économisez 0.10€
    1% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Gants de sécurité en chloroprène non renforcés de haute qualité pour une protection contre un large éventail de produits chimiques
  • Gants de sécurité sans silicone avec d’excellentes propriétés de protection contre les risques chimiques et mécaniques
  • Bonne combinaison de flexibilité et de résistance
  • Résistants à de nombreux produits chimiques et solvants
  • EN 388:2016 (3131X)
  • EN ISO 374-1 :2016 / Type A (AKLMNO)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 / Type A (A K L M N O)
    Coating Material Polychloroprène
    Couleur Bleu
    Latex Free Oui
    Matériau Coton
    Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
    Dimensions 9
    Épaisseur (métrique) 0,75 mm
    À utiliser avec (application) Industrie chimique, peintures / revêtements, travaux de tôlerie (nettoyage)
    Modèle CF33
    Type de paume Grattés
    Longueur (métrique) 33 cm