Learn More
uvex Lunettes de protection I-vo 9160
Code produit 11249869 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu, gris
Bleu/orange
Noir, gris
Teinte de la lentille:
Gris
Marron
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de la monture Teinte de la lentille Conditionnement
11249869 Bleu/orange Marron 1 pièce
10345772 Noir, gris Gris 1 pièce
10031072 Noir, gris Transparent 1 pièce
10777914 Bleu, gris Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11249869 Fournisseur uvex Code fournisseur 9160068
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Lunettes de style enveloppant avec un excellent champ de vision
  • Lunettes de style enveloppant avec un excellent champ de vision
  • Les branches latérales droites entourent les côtés de la tête et non les oreilles. Offre une utilisation anti-glisse, confortable et sûre
  • Associe des composants durs / mous : confort accru autour des zones sensibles du nez, des sourcils et des oreilles
  • Les branches latérales entièrement réglables permettent au porteur d’obtenir un ajustement individuel pour une meilleure protection et un meilleur confort
  • 100 % de protection UV et sans métal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée
Teinte de la lentille Marron
Type de produit Lunettes de protection I-vo 9160
Couleur de la monture Bleu/orange
Nb par paquet 1paire
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV400
Frame Type Étalon