Spécification
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunette-masque |
| Nb par paquet | 10/paquet |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Protection UV | Oui |
| Frame Type | Étalon |