Learn More
Uvex™ Visière 9707
Code produit 15326162 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de la monture : Noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15326162 Couleur de la monture : Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15326162 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 9707014
Expédition estimée: 30-11-2026
Protection faciale durable avec protection de tête intégrée et polystyrène résistant aux chocs avec protection de tête.
  • Polystyrène résistant aux chocs
  • Protection de tête intégrée
  • Champ de vision CA transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Écran facial
Couleur de la monture Noir
Modèle 9707
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Plastique
Protection UV UV380