Learn More
3M™ Casque de sécurité G3000 Uvicator™
Code produit 15370761 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Jaune haute visibilité
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15370761 Rouge 1 pièce
15300761 Bleu 1 pièce
15320761 Jaune haute visibilité 1 pièce
15340761 Vert 1 pièce
15350761 Jaune 1 pièce
15360761 Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15370761 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000039716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.00€
    18.52€ / 1 pièces
    Économisez 6.48€
    25% de réduction
Expédition estimée: 20-01-2027
Le Uvicator™ Le casque de sécurité G3000 a été conçu en étroite collaboration avec des travailleurs industriels et forestiers. Il est conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles exigeant une protection efficace, une excellente ventilation et un champ de vision maximal.
  • Casque de chantier conçu pour une utilisation en environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision.
  • Approuvé pour une utilisation à -30 °C.
  • Disponible en 8 couleurs standard (blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange, noir, vert haute visibilité).
  • 3M™ Uvicator™ Le disque capteur vous indique quand votre casque de chantier a été surexposé aux rayons UV et qu'il est temps de le remplacer.
  • Sa conception aux formes douces et arrondies permet d'éviter que les pièces ne s'accrochent aux câbles ou aux branches.
  • Les orifices de ventilation répartis sur une large surface assurent une circulation d'air maximale, améliorant ainsi le confort de celui qui les porte.
  • Le harnais de tête peut pivoter à 180°.° Pour une meilleure visibilité lors de travaux en espaces confinés, la visière courte offre une meilleure visibilité vers le haut.
  • Un pic court améliore la visibilité vers le haut.
  • Options de personnalisation et d'impression de logos disponibles.
  • Bandeau anti-transpiration remplaçable en cuir ou en plastique.
  • Option de support de lampe minière disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 397:212+A1:2012
Couleur Rouge
Type de produit Casque de sécurité
Quantité 1Chaque
Type de suspension Verrou
Ventilée Ventilé