Learn More
Cytiva Moniteur UVis-920
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité d’emballage:
1/boîte
Description
Le moniteur UVis-920 est un moniteur UV autonome, polyvalent et de haute précision. Les filtres pré-assemblés avec supports sont placés avec un mécanisme à bouton-poussoir. D’autres longueurs d’onde peuvent être obtenues à l’aide d’un filtre approprié assemblé dans un porte-filtre vide.
Les fibres optiques, ainsi que les configurations de cuve à circulation, couvrent une large gamme de débit pour une variété d’applications tout en offrant une excellente accessibilité des cuves à circulation.
- Détection d’absorbance UV/Visible haute précision sur une large gamme de débits
- Facile à utiliser : changez la longueur d’onde par le mécanisme de bouton-poussoir du filtre sans changer de lampe
- Le moniteur autonome fonctionne à partir du cadran et de l’écran situés sur l’instrument
- Réduit l’élargissement de la bande et offre un rapport signal/bruit élevé
- Encombrement réduit : 160L x 250P x 200H mm
- Faible bruit (<2 x 10-4 AU à 280 nm) et faible dérive thermique (≤2 x 10-4 AU/h)
Spécification
Spécification
| Type | Moniteur UVis-920 |
| Température (métrique) Max | 40°C |
| À utiliser avec (application) | Détection d’absorbance UV/Vis dans les longueurs d’onde de 200 à 700 nm |
| Modèle | UVis-920 |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Comprend | À l’exclusion du filtre et de la cuve à flux |
| Largeur totale (métrique) | 160 mm |
| Pression | 290 psi |