Learn More
UVP Lampe UV portable UVL-56
Code produit. 11738221
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11738221
Marque: UVP 95000603
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces lampes pour une grande variété d’applications, notamment la fluorescence des gels colorés et la stérilisation. Les lampes UV portatives UVP™ sont en plastique durable et léger et dotées d’une poignée ergonomique.
  • Poignée confortable, de conception ergonomique
  • Interrupteur marche / arrêt situé au dos de la lampe
  • Les lampes sont légères pour une manipulation aisée
  • Boîtier en plastique durable
  • Six watts
Spécification
Source lumineuse UV-A
Tension 230 V
Wavelength 365 nm
Matériau du coffret Plastique
Dimensions (L x l x H) 378 x 81 x 64 mm
Modèle Lampe UV portable UVL-56