Learn More
UVP Lampes d’inspection UV haute intensité Blak-Ray™ B-100AP : Boîtier d’exposition
Click to view available options
Quantité d’emballage:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En plastique résistant à la chaleur
- Le boîtier Cool-Touch™ permet aux utilisateurs de manipuler la tête de la lampe sur une durée prolongée
- Comprend une ampoule de 100 watts à ondes longues (365 nm) et une base avec ballast
- À 18 po (457 mm), elle produit un centre très intense d’irradiance UV d’environ 5 po (127 mm) de diamètre
- La tête de la lampe pivote à 360° lorsqu’elle est fixée sur sa base
- La poignée de préhension se fixe sur la base du transformateur pour faciliter le stockage de la lampe et son utilisation sans les mains
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Fluorescence de petits échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | Lampe Blak-Ray™ modèle B-100AP/R |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Type de produit | Boîtier d’exposition |