Learn More
UVP Lampes d’affichage hautes performances Mineralight™ : tubes de rechange
Click to view available options
Type de produit:
Tube à courte longueur d’onde de rechange
Tube à longue longueur d’onde de rechange
Tube à moyenne longueur d’onde de rechange
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tubes UV de 25 watts pour un éclairage intense
- Disponibles avec UV de 254 nm, 302 nm ou 365 nm
- Utilisez les supports fournis avec la lampe pour la fixer au plafond ou à une autre structure pour un éclairage UV vertical
- Dimensions : 18,5 x 4,75 x 5 po (L x l x H)
Fluorescence, stérilisation, inspection
Spécification
Spécification
| Puissance en watts | 25 W |
| Wavelength | 302 nm |
| À utiliser avec (application) | Fluorescence, stérilisation, inspection |
| À utiliser avec (équipement) | Modèle UVM-225D |
| Longueur (impériale) | 17,12 in |
| Longueur (métrique) | 434,84 mm |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Type de produit | Tube à moyenne longueur d’onde de rechange |