Learn More
UVP Mini-lampes à UV
Code produit. p-168257
Click to view available options
Wavelength:
365/254 nm
365 nm
Source lumineuse:
UV-A
UV-A, UV-C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10015274
Marque: UVP 95012505
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Requièrent quatre piles AA (non incluses).
Fonctionnement sur batterie et utilisation comme lampe portative pour les inspections industrielles, lapidaires, de laboratoire et de terrain.
  • Lampes de 4 watts fonctionnant sur batterie avec conception légère et format de poche
  • Boîtier en plastique résistant aux chocs avec sangle en nylon
  • Sélectionnez parmi les modèles à UV 254 nm ou 365 nm ou une combinaison des deux
  • Les applications incluent la fluorescence et l’inspection pour une utilisation sur le terrain
†Intensité relative à 3 po (7.6 cm).
Spécification
Source lumineuse UV-A
Puissance en watts 4 W
Wavelength 365 nm
Matériau du coffret Plastique
Profondeur (impériale) 2,2 in
Profondeur (métrique) 56 mm
Dimensions (L x l) 159 x 25 mm (6,25 x 1 po)
À utiliser avec (application) Fluorescence et inspection pour utilisation sur le terrain, inspections industrielles, laboratoire et lapidaire
Longueur (impériale) 6,25 in
Longueur (métrique) 159 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (impériale) 1 po
Largeur (métrique) 25 mm
Type de produit Mini lampe UV portative