Learn More
UVP Imprimante Mitsubishi™ : Papier
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Systèmes Uvptrade; biodoc-ittrade; et visidoc-ittrade; et systèmes digidoc-ittrade;, multidoc-ittrade; et chromadoc-ittrade;
Conditionnement:
4 pièces
Description
Pour une utilisation avec l’imprimante UVP Mitsubishi (réf. N° UVP89-0069-06)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Documentation sur les gels |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes Uvptrade; biodoc-ittrade; et visidoc-ittrade; et systèmes digidoc-ittrade;, multidoc-ittrade; et chromadoc-ittrade; |
| Type de produit | Papier thermique |