Learn More
UVP Tube de lampe multirayons MRL-58
Code produit. 12812989
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12812989
Marque: UVP 34003101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tube de rechange pour lampe de paillasse
  • Tube UV
  • 8Ampoule de W
  • 365 nm
Applications :
Électrophorèse sur gel, visualisation de l’acide nucléique, analyse d’ADN, tests biochimiques
Spécification
Puissance en watts 8 W
Wavelength 365 nm
À utiliser avec (équipement) Lampe multirayons MRL-58 et transilluminateur Visi-Blue™
Longueur (impériale) 11,33 in
Longueur (métrique) 287,7 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque