Learn More
UVP Tubes UV de rechange
Code produit. 12842989
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
365 nm
Puissance en watts:
6 W
15 W
20 W
40 W
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12842989
Marque: UVP 34004401
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes UV de rechange pour transilluminateurs et lampes UV de 4, 6, 15, 20 et 40 W
Spécification
Puissance en watts 6 W
Wavelength 302 nm
À utiliser avec (équipement) Lampe UV série EL, lampe 3UV™, lampe UV portative, négatoscopes à UV de taille moyenne, transilluminateurs UV de paillasse
Longueur (impériale) 8,3 in
Longueur (métrique) 210,8 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque