Learn More
UVP Tubes UV de rechange
À utiliser avec les lampes UV 8 W.
26.40€ - 79.90€
Spécification
Type de produit | Tube UV de rechange |
---|---|
Puissance en watts | 8 W |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12862989
|
UVP
34-0006-01 |
Transilluminateur modèle TLW-20, agent de réticulation modèle CL-1000, transilluminateur modèles 2UV et 3UV et lampe UV série EL | 365 nm |
26.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12822989
|
UVP
34-0007-01 |
Agent de réticulation CL-1000, dispositif d’effacement d’eprom DE-50, transilluminateur modèles 2UV et 3UV et lampe UV série EL | 254 nm |
79.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11798231
|
UVP
34-0042-01 |
Agent de réticulation CL-1000M, transilluminateur série TMW-20 et de paillasse et lampe UV série EL | 302 nm |
53.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
À utiliser avec les lampes UV 8 W.
- À utiliser avec les lampes UV 8 W
Spécification
Tube UV de rechange | |
8 W |