Learn More
UVP Négatoscope à UV
Code produit. p-8010292
Click to view available options
Modèle:
C-65
C-70G
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11798201
Marque: UVP 95002005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces négatoscopes pour de nombreuses applications telles que les tests non destructifs, la vérification de documents et la chromatographie sur couche mince. Les négatoscopes à UV UVP™ sont dotés d’un panneau inférieur amovible qui permet de placer l’armoire sur des échantillons de grande taille ou sur un transilluminateur.
  • Le hublot d’observation en caoutchouc souple comprend un filtre de réglage du contraste.
  • Les commutateurs de commande permettant de sélectionner l’une des longueurs d’onde UV ou l’éclairage blanc vertical intérieur sont commodément placés
  • Vous pouvez facilement accéder à l’intérieur de l’armoire par le rideau qui bloque également la lumière ambiante
  • L’armoire C-70G Chromato-Vue inclut deux tubes UV de courte et de longue longueurs d’ondes de 15 watts installés sur un côté de l’armoire
  • Le modèle C-71 est similaire au C-70G, mais il dispose de quatre tubes UV de longue longueur d’ondes de 15 watts sur un côté de l’appareil
  • Les tubes UV de 254 nm et 365 nm du modèle C-75 sont positionnés des deux côtés de l’armoire, procurant une illumination UV uniforme pour les études de fluorescence
  • En plastique léger
Spécification
Tension 230 V
Profondeur (métrique) 400mm
Hauteur (métrique) 330mm
Longueur d’ondes 254 à 365 nm
Largeur (métrique) 594mm
Modèle C-70G
Plage 254 à 365 nm
Quantité d’emballage 1/boîte
À utiliser avec (application) Chromatographie sur couche mince, tests non destructifs, inspection, minéralogie, fluorescence
Type de produit Chambre UV