Learn More
UVP Support d’exposition UVP XX-15
Code produit. 11799064
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Lampe de paillasse modèle XX-15
Code produit. 11799064
Marque: UVP 18006201
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les lampes UV UVP XX-15
  • Les modèles de lampe XX-15 peuvent être fixés au support d’exposition pour exposer les matériaux à la lumière UV
  • L’étagère est réglable à différents niveaux pour régler les distances à partir de la source UV
Spécification
Profondeur (impériale) 6 in
Profondeur (métrique) 152,4 mm
À utiliser avec (équipement) Lampe de paillasse modèle XX-15
Hauteur (impériale) 13 in
Hauteur (métrique) 330,2 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (impériale) 20 po
Largeur (métrique) 508 mm
Type de produit Support d’exposition