Learn More
BUCHI Pompe à vide V-100
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Contrôle:
Interface 1-100
Manuel
Comprend:
Aucun équipement en option
Flacon Woulff (sans interface ni condenseur secondaire)
Flacon de Woulff, condenseur secondaire
Flacon de Woulff, piège à froid secondaire (sans interface)
Interface I-100 et flacon Woulff (sans condenseur secondaire)
Interface I-100, flacon Woulff et condenseur secondaire avec isolation
Interface I-100, flacon de Woulff et piège à froid secondaire
Piège à froid secondaire (sans interface)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Source de vide efficace pour petits budgets
- Son faible encombrement permet un gain d’espace précieux dans le laboratoire
- Conception légère et compacte avec poignée de transport intégrée
- Temps de disponibilité prolongé en raison de sa maintenance réduite
- Régulation précise du vide grâce à l’interface en option
- Durabilité maximale grâce à : Conception robuste et stable et mode ECO2 intégré
- Activation/désactivation par l’interface I-100, parfaitement adaptée au fonctionnement avec Rotavapor R-100
- Comprend un silencieux et 2 m de tubulure sous vide
Spécification
Spécification
| Vide max. | 10 mbar |
| Contrôle | Interface 1-100 |
| Comprend | Interface I-100 et flacon Woulff (sans condenseur secondaire) |
| Modèle | V-100 |
| Débit | 1,5 m³/h |
| Type de pompe | Système de vide |
| Classification du boîtier | IP20 |
| Applications | Évaporation rotative |
| Pression maximale | Atmosphérique |
| Tension | 100/240 V |