Learn More
BUCHI Pompe à vide V-100
Code produit. 15394916 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Contrôle:
Interface 1-100
Manuel
Comprend:
Aucun équipement en option
Flacon Woulff (sans interface ni condenseur secondaire)
Flacon de Woulff, condenseur secondaire
Flacon de Woulff, piège à froid secondaire (sans interface)
Interface I-100 et flacon Woulff (sans condenseur secondaire)
Interface I-100, flacon Woulff et condenseur secondaire avec isolation
Interface I-100, flacon de Woulff et piège à froid secondaire
Piège à froid secondaire (sans interface)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15394916
Marque: BUCHI 11V100002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La pompe à vide V-100 est une pompe à vide à membrane en PTFE résistante aux produits chimiques, dont la conception permet d’économiser de l’espace. Elle couvre les besoins essentiels de la génération du vide.
  • La V-100 est une pompe à vide économique et résistante aux produits chimiques avec une conception compacte.
  • Elle couvre les besoins essentiels de la génération de vide.
  • Elle fonctionne parfaitement avec les articles I-100 et R-100.
Spécification
Vide max. 10 mbar (±2 mbar)
Contrôle Manuel
Comprend Piège à froid secondaire (sans interface)
Débit 1,5 m3/h
Type de pompe Pompe à vide à membrane
Classification du boîtier IP20
Applications Évaporation rotative
Pression maximale 1,013 bars
Tension 100/240 V