Learn More
BUCHI Pompe à vide V-100
Code produit. p-6752049 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Contrôle:
Interface 1-100
Manuel
Comprend:
Aucun équipement en option
Flacon Woulff (sans interface ni condenseur secondaire)
Flacon de Woulff, condenseur secondaire
Flacon de Woulff, piège à froid secondaire (sans interface)
Interface I-100 et flacon Woulff (sans condenseur secondaire)
Interface I-100, flacon Woulff et condenseur secondaire avec isolation
Interface I-100, flacon de Woulff et piège à froid secondaire
Piège à froid secondaire (sans interface)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15354916
Marque: BUCHI 11V100111
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pompe à vide V-100 est une pompe à vide à membrane en PTFE résistante aux produits chimiques, dont la conception permet d’économiser de l’espace. Elle couvre les besoins essentiels de la génération du vide.
  • Source de vide efficace pour petits budgets
  • Son faible encombrement permet un gain d’espace précieux dans le laboratoire
  • Conception légère et compacte avec poignée de transport intégrée
  • Temps de disponibilité prolongé en raison de sa maintenance réduite
  • Régulation précise du vide grâce à l’interface en option
  • Durabilité maximale grâce à : Conception robuste et stable et mode ECO2 intégré
  • Activation/désactivation par l’interface I-100, parfaitement adaptée au fonctionnement avec Rotavapor R-100
  • Comprend un silencieux et 2 m de tubulure sous vide
Spécification
Vide max. 10 mbar
Contrôle Interface 1-100
Comprend Interface I-100, flacon Woulff et condenseur secondaire avec isolation
Modèle V-100 et I-100
Débit 1,5 m3/h
Type de pompe Système de vide
Classification du boîtier IP20
Applications Évaporation rotative
Pression maximale Atmosphérique
Tension 100/240 V