Learn More
BUCHI Pompe à vide V-300
Code produit. 15511280 Tous les produits Buchi Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
1,8 m³/h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Débit unitSize
15511280 1,8 m³/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15511280 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11V300000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cette pompe avec l’interface I-300 ou I-300 Pro pour un fonctionnement économique à vitesse contrôlée et un faible niveau sonore. Les pompes à vide Buchi™ V-300 présentent une structure en PTFE résistante aux produits chimiques et un panneau avant transparent. Parfaitement adaptées au fonctionnement avec le Rotavapor™ R-300.
  • Pompe à membrane en PTFE résistante aux produits chimiques
  • Intégration “plug & play” facile avec l’interface I-300 / I-300 Pro et le système Rotavapor R-300 entièrement automatisé
  • Les contaminants sont facilement visibles à travers le panneau avant transparent
  • Fonctionnement sans surveillance en combinaison avec l’interface I-300/I-300 Pro
  • Le capteur de niveau en option pour le condenseur secondaire signale tout débordement éventuel du flacon récepteur
  • Grande résistance chimique grâce à l’utilisation de matériaux de haute qualité
  • Fonctionnement silencieux et durée de vie prolongée grâce à son fonctionnement à vitesse contrôlée associé à l’interface I-300 / I-300 Pro en option
Spécification
Vide max. 5 mbar (±2 mbar)
Comprend Tubulure sous vide, câble d’alimentation, silencieux, kit de connexion de tubulure, câble de communication mini-DIN, outil à membrane (pour fixer et retirer la membrane)
Régime moteur 1 500 tr/min max.
Certifications/Conformité CE / CSA / CUS
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Description Pompe à vide Buchi V-300, autonome
Profondeur (métrique) 321 mm
Matériau PTFE
Modèle 11V300000
Niveau sonore 32 à 57 dBA (selon le mode de fonctionnement) ; 32 dBA : avec une charge de 10 % (normale) ; 57 dBA : avec une charge de 100 %
Puissance 60 à 180 W
Poids (métrique) 7,6 kg
Débit 1,8 m³/h
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 291 mm
Largeur totale (métrique) 200 mm
Type de pompe Oilless Diaphragm Pump
Applications Génération générale de vide en laboratoire
Tension 100/240 V