Learn More
BUCHI Pompe à vide V-300
Code produit. 15561280 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
Pompe à vide V-300, flacon Woulff
Pompe à vide V-300, flacon Woulff (sans interface) et condenseur secondaire avec isolation
Pompe à vide V-300, flacon Woulff, interface I-300
Pompe à vide V-300, interface I-300 Pro avec flacon Woulff
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15561280
Marque: BUCHI 11V300200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une pompe à membrane en PTFE silencieuse et résistante aux produits chimiques. Elle convient parfaitement à un fonctionnement avec les contrôleurs I-300 / I-300 Pro pour Rotavapors et évaporateurs parallèles SyncorePlus et Multivapor.
  • Fonctionnement silencieux grâce à la régulation de la vitesse
  • Fonctionnement sans surveillance en combinaison avec l’interface I-300 ou I-300 Pro lorsqu’elle est associée à un capteur de niveau en option pour le condenseur secondaire qui signale tout débordement éventuel du flacon récepteur
  • Grande résistance chimique grâce à l’utilisation de matériaux de haute qualité
  • Durée de vie prolongée grâce à son fonctionnement à vitesse contrôlée associé à l’interface I-300 ou I-300 Pro en option
  • Détection visuelle aisée des condensats et des particules grâce au panneau avant transparent
  • Intégration transparente des plug-and-play dans :
    • Système de vide à vitesse contrôlée avec interface I-300 / I-300 Pro
    • Un système BUCHI Rotavapor™ R-300 entièrement automatisé incluant tous les paramètres de processus
Certifications
CE/CSA/CUS
Garantie
1 an
Spécification
Vide max. 5 mbar
Contrôle Interface I-300
Comprend Pompe à vide V-300, flacon Woulff, interface I-300
Débit 1,8 m³/h
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP20
Applications Appareil de distillation d’évacuation, filtration sous vide, armoires de séchage sous vide, fours de séchage
Pression maximale 2 bar
À utiliser avec (équipement) I-300 / I-300 Pro et R-300
Tension 100/240 V