Learn More
BUCHI Pompe à vide V-300
Code produit. p-8617009 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
Pompe à vide V-300, flacon Woulff
Pompe à vide V-300, flacon Woulff (sans interface) et condenseur secondaire avec isolation
Pompe à vide V-300, flacon Woulff, interface I-300
Pompe à vide V-300, interface I-300 Pro avec flacon Woulff
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15541280
Marque: BUCHI 11V300110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une pompe à membrane en PTFE silencieuse et résistante aux produits chimiques. Elle convient parfaitement à un fonctionnement avec les contrôleurs I-300 / I-300 Pro pour Rotavapors et évaporateurs parallèles SyncorePlus et Multivapor.
  • Fonctionnement silencieux
  • Pompe à membrane PTFE sans huile
  • Membranes à fonctionnement visible
  • Fiable
Certifications
CE/CSA/CUS
Garantie
1 an
Spécification
Vide max. 5 mbar (±2 mbar)
Contrôle Manuel
Comprend Pompe à vide V-300, flacon Woulff (sans interface) et condenseur secondaire avec isolation
Matériau PTFE
Débit 1,8 m3/h
Type de pompe Pompe à membrane
Tension 100/240 V