Description
- Fonctionnement silencieux grâce à la régulation de la vitesse
- Fonctionnement sans surveillance en combinaison avec l’interface I-300 ou I-300 Pro lorsqu’elle est associée à un capteur de niveau en option pour le condenseur secondaire qui signale tout débordement éventuel du flacon récepteur
- Grande résistance chimique grâce à l’utilisation de matériaux de haute qualité
- Durée de vie prolongée grâce à son fonctionnement à vitesse contrôlée associé à l’interface I-300 ou I-300 Pro en option
- Détection visuelle aisée des condensats et des particules grâce au panneau avant transparent
- Intégration transparente des plug-and-play dans :
- Système de vide à vitesse contrôlée avec interface I-300 / I-300 Pro
- Un système BUCHI Rotavapor™ R-300 entièrement automatisé incluant tous les paramètres de processus
Spécification
Spécification
| Vide max. | 5 mbar |
| Contrôle | Interface I-300 |
| Comprend | Flacon Woulff, condenseur secondaire à piège à froid, interface I-300 |
| Débit | 1,8 m³/h |
| Type de pompe | Pompe à membrane |
| Classification du boîtier | IP20 |
| Applications | Appareil de distillation d’évacuation, filtration sous vide, armoires de séchage sous vide, fours de séchage |
| Pression maximale | 2 bar |
| À utiliser avec (équipement) | I-300 / I-300 Pro et R-300 |
| Tension | 100/240 V |