Learn More
BUCHI V-80 Vacuum Pump
Code produit. 30000621 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
Condenseur secondaire
Flacon de Woulff
Flacon de Woulff, condenseur secondaire
Pompe à vide uniquement
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30000621
Marque: BUCHI 11V080001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The Vacuum Pump V-80 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
  • Effective vacuum source for limited budgets
  • Small footprint saves valuable laboratory space
  • Light weight and compact design with removable carrying handle
  • High up time due to low maintenance
  • Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
  • Maximum longevity due to robust and stable design and Integrated ECO2 mode
  • On/off-regulated by the Interface I-180, optimally suited to work with Rotavapor R-80
  • Includes silencer and 2 m of vacuum tubing
Spécification
Vide max. 15 mbar
Contrôle Interface I-180
Comprend Condenseur secondaire
Débit 1.3 m³/hr.
Type de pompe Pompe à membrane sans huile
Applications Rotary Evaporation
Pression maximale Ambient
Tension 100/240 V