Learn More
BUCHI V-80 Vacuum Pump
Code produit. 30000651 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
Condenseur secondaire
Flacon de Woulff
Flacon de Woulff, condenseur secondaire
Pompe à vide uniquement
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30000651
Marque: BUCHI 11V080000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The Vacuum Pump V-80 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
  • Effective vacuum source for limited budgets
  • Small footprint saves valuable laboratory space
  • Light weight and compact design with removable carrying handle
  • High up time due to low maintenance
  • Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
  • Maximum longevity due to robust and stable design and Integrated ECO2 mode
  • On/off-regulated by the Interface I-180, optimally suited to work with Rotavapor R-80
  • Includes silencer and 2 m of vacuum tubing
Spécification
Vide max. 15 mbar
Contrôle Interface I-180
Type du moteur CC sans balais
Comprend Pompe à vide uniquement
Dimensions (L x l x H) 207 x 185 x 238 mm
Profondeur (métrique) 207 mm
Matériau PTFE
Modèle V-80
Niveau sonore 32 to 57 dBA
Puissance 180 W
Débit 1.3 m³/hr.
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 238 mm
Longueur totale (métrique) 207 mm
Largeur totale (métrique) 185 mm
Type de pompe Pompe à membrane sans huile
Classification du boîtier IP21
Nbre de têtes de pompe 2
Applications Rotary Evaporation
Nbre d’étapes 1
Pression maximale Ambient
À utiliser avec (équipement) Rotary Evaporator
Tension 100/240 V