Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité V-MOVE-90
Code produit. 15939541 Tous les produits asecos Produits
Change view
Click to view available options
Capacité de charge:
4 étagères : 50 kg chacune, insert : 50 kg, bac : 13 L, charge maximale : 120 kg
4 étagères : 50 kg chacun, inserts : 50 kg chacun, bacs : 13 L chacun, charge maximale : 240 kg
5 étagères : 50 kg chacun, inserts : 50 kg chacun, bacs : 13 L chacun, charge maximale : 240 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité de charge unitSize
15939541 5 étagères : 50 kg chacun, inserts : 50 kg chacun, bacs : 13 L chacun, charge maximale : 240 kg 1 pièce
15916371 4 étagères : 50 kg chacune, insert : 50 kg, bac : 13 L, charge maximale : 120 kg 1 pièce
15826501 4 étagères : 50 kg chacun, inserts : 50 kg chacun, bacs : 13 L chacun, charge maximale : 240 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15939541 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 3503500135103
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail équipées de portes à ouverture / fermeture électronique.
  • Intégration et utilisation de l’espace optimales – avec une profondeur de 86 cm, les armoires V-LINE utilisent maintenant l’espace situé à côté des hottes de laboratoire et des paillasses que les armoires à matières dangereuses classiques n’utilisent pas
  • Résistance au feu de 90 minutes
  • Confort maximal – la technologie de tiroir vertical permet d’accéder et de voir l’intérieur de tous les récipients stockés des deux côtés
  • Les tiroirs verticaux s’ouvrent et se ferment automatiquement par la pression d’un bouton
  • Les tiroirs glissent doucement et sans bruit hors et dans le corps de l’armoire sans nécessiter d’efforts physiques supplémentaires
  • La fonction d’arrêt des tiroirs verticaux détecte les résistances et élimine le risque de coincement
  • Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique et armoires pouvant être intégrées par le client dans un système fermeture existant
  • Indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert) fourni
  • Toujours fermé – fermeture automatique de la porte en série après environ 60 secondes, avec déclenchement d’un signal sonore / visuel avant la fermeture
  • L’équipement intérieur éventuel comprend des étagères réglables en hauteur, des bacs de collecte inférieurs et des systèmes de garde-corps
  • Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
  • Construction robuste et durable – corps extérieur résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre
  • Ventilation – conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Certifications/Conformité EN 14470-1, TRGS 510
Configuration 5 étagères en tôle d’acier de 50 kg ; 1 insert en tôle d’acier de 50 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 13 litres ; 5 étagères en tôle d’acier de 50 kg ; 1 insert en tôle d’acier de 50 kg ; 1 bac de rôle d’acier de 13 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 775 x 701 x 1750 mm
Dimensions (P x L x H) 860 x 819 x 1966 mm
Modèle de porte Fermeture automatique
À utiliser avec (application) Stockage de substances dangereuses inflammables
Capacité de charge 5 étagères : 50 kg chacun, inserts : 50 kg chacun, bacs : 13 L chacun, charge maximale : 240 kg
Nbre de portes 2
Poids (métrique) 607 kg
Couleur Gris clair
Matériau Gypsum
Type de produit Armoire de stockage de sécurité