Learn More
Systec™ Autoclaves verticaux sur pied de série V, Systec VX
Code produit. p-8015295
Click to view available options
Modèle:
VX-40
VX-65
VX-75
VX-95
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12022959
Marque: Systec™ 1040
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces autoclaves pour stériliser les solides, les liquides et les substances biologiques dangereuses. Les autoclaves verticaux sur pied de série V Systec™ se caractérisent par une conception compacte et peu encombrante avec une hauteur de chambre agrandie. Pour toutes les applications de laboratoire, y compris les procédés de stérilisation sophistiqués.
Autoclave vertical à chargement par le dessus Systec VX
Caractéristiques standard
  • Générateur de vapeur séparé intégré
  • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar
  • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
  • Nombre de programmes de stérilisation : Jusqu’à 25
  • Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
  • Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
  • Minuteur pour le démarrage des programmes
  • Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
  • Sonde de température flexible PT-100
  • Capteur de température supplémentaire dans l’évacuation de la condensation
  • Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
  • Programme spécial pour les tubes Durham
  • Calcul de la valeur F0.
  • Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
  • Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
  • Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
  • Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
Options disponibles
  • Commande à écran tactile
  • Extension des plages de température et de pression à 150°C / 5 bar (du volume de chambre de 65 litres et plus)
Options pour l’optimisation des processus
  • Refroidissement rapide pour assurer un refroidissement efficace et sûr des liquides
  • Système à vide pour la stérilisation validable des matières solides et des déchets dans les sacs d’élimination
  • Superdry : pour le séchage des solides (uniquement avec le système à vide optionnel)
  • Filtration de l’évacuation (y compris l’inactivation des condensats) pour garantir une stérilisation sûre des substances biologiques dangereuses
Options pour la documentation
  • Imprimante intégrée pour la documentation par lots
  • Logiciel PC pour une documentation complète
  • Documentation SD : stockage de données sur carte SD pour un maximum de 10 000 cycles de stérilisation et transmission de données vers un PC
  • Comlog : comprend une connexion USB – et Ethernet, une mémoire interne pour un maximum de 10 000 cycles de stérilisation et un logiciel de documentation sur ComLog. Il est possible d’accéder au logiciel indépendamment de la plateforme (PC, ordinateur portable, tablette, smartphone), ce qui facilite le service à distance
  • AuditTrail : documentation inaltérable et traçable conformément à la norme 21 CFR Part 11 de la FDA
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 740 mm
Conception Top-loading
Capacité (métrique) 45 L (total), 40 L (nominal)
Profondeur (métrique) de la chambre 450 mm
Diamètre (métrique) de la chambre 344 mm
À utiliser avec (application) Pour toutes les applications de laboratoire, même pour des procédés de stérilisation complexes à la pointe de la technologie
Hauteur (métrique) extérieure 920 mm
Modèle VX-40
Type de produit Autoclave vertical sur pied
max. (métrique) 140°C
Affichage Affichage LCD et contrôle par microprocesseur entièrement automatique
Alimentation électrique 220/240 V, 50/60 Hz, 16 A
Pression de fonctionnement 4 bars
Largeur (métrique) extérieure 500 mm