Learn More
Norme V23 relative aux métaux d'usure : 500 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn dans l'huile d'hydrocarbure, VHG™
Description
Norme V23 relative aux métaux d'usure : 500 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn dans l'huile d'hydrocarbures
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2 |
| Méthodes | ICP/XRF/RDE |
| Noms d’analytes ou de composants | Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbon Oil |
| Quantité | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 500 μg/g/Antimony 500 μg/g/Barium 500 μg/g/Boron 500 μg/g/Cadmium 500 μg/g/Calcium 500 μg/g/Chromium 500 μg/g/Copper 500 μg/g/Iron 500 μg/g/Lead 500 μg/g/Magnesium 500 μg/g/Manganese 500 μg/g/Molybdenum 500 μg/g/Nickel 500 μg/g/Phosphorus 500 μg/g/Potassium 500 μg/g/Silicon 500 μg/g/Silver 500 μg/g/Sodium 500 μg/g/Tin 500 μg/g/Titanium 500 μg/g/Vanadium 500 μg/g/Zinc 500 μg/g |