Description
- Facile à remplacer, la visière s’enclenche
- Pour une utilisation avec l’écran facial 3M™ V4D
- Visière de rechange en acétate transparente offrant de bonnes propriétés résistantes aux produits chimiques
- La visière en acétate possède de bonnes propriétés optiques et un revêtement anti-buée
- Visière de rechange en polycarbonate transparent offrant des propriétés de résistance aux chocs et aux rayures
- Visière en maille de rechange en acier avec finition mate noire offrant une protection contre les éclats et les fragments volants
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Homologué CE, EN 166, EN 166 |
| Hauteur (métrique) | 0,25 cm |
| Forme | Moulage |
| Largeur (métrique) | 30,48 cm |
| Revêtement de la lentille | Antirayures |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Visière de rechange série V4 |
| À utiliser avec (équipement) | Visière V4F |
| Longueur (métrique) | 38,1 cm |
| Lens Material | Polycarbonate |