Learn More
Buerkle™ PharmaPicker en acier inox V4A
Code produit. 10274524 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,1 à 1,2 ml
1,25 à 2,50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10274524
Marque: Buerkle™ 53461000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon PharmaPicker en acier inox V4A est destiné à l’échantillonnage de très petites quantités de poudres très puissantes, coûteuses ou actives pour l’analyse.
Pour l’échantillonnage de très petites quantités de poudres hautement puissantes, coûteuses ou actives pour l’analyse. Les plus petites quantités d’échantillons comprises entre 0,1 et 2,5 ml peuvent être prélevées avec le flacon PharmaPicker. En échangeant simplement la pointe du volume dans le cylindre de prélèvement pour 0,1 à 1,2 ml ou 1,25 à 2,5 ml, le volume d’échantillonnage est modifié.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 0,1 à 1,2 ml
Type de produit PharmaPicker
Finition Électro-poli
À utiliser avec (application) Petites quantités de poudre
Comprend Cylindre de collecte
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Type de poignée En T
Longueur (métrique) 60 cm