Learn More
Buerkle™ PharmaPicker en acier inox V4A
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,1 à 1,2 ml
1,25 à 2,50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour l’échantillonnage de très petites quantités de poudres hautement puissantes, coûteuses ou actives pour l’analyse. Les plus petites quantités d’échantillons comprises entre 0,1 et 2,5 ml peuvent être prélevées avec le flacon PharmaPicker. En échangeant simplement la pointe du volume dans le cylindre de prélèvement pour 0,1 à 1,2 ml ou 1,25 à 2,5 ml, le volume d’échantillonnage est modifié.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,25 à 2,50 ml |
| Type de produit | PharmaPicker |
| Finition | Électro-poli |
| À utiliser avec (équipement) | Têtes de volume PharmaPicker de 1,25 à 2,50 ml |
| À utiliser avec (application) | Petites quantités de poudre |
| Comprend | Cylindre de collecte |
| Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
| Type de poignée | En T |
| Longueur (métrique) | 60 cm |