missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHEMetrics Kit d’analyse Vacu-vials, phosphate, ortho 2
Click to view available options
Plage:
0 à 8 ppm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les ampoules à remplissage automatique Vacu-vials à clipser et à lire sont les systèmes de réactifs les plus rapides et les plus faciles disponibles pour la détermination colorimétrique de précision de l’eau/des eaux usées
- Chaque ampoule scellée sous vide contient une dose unitaire de réactif prémesuré
- Il suffit de plonger l’ampoule dans l’échantillon d’eau, de clipser sa pointe et une quantité d’échantillon analytiquement correcte est prélevée à l’intérieur et mélangée
- L’échantillon est maintenant prêt à être analysé par votre spectrophotomètre (l’instrument doit accepter une cellule de 13 mm directement ou avec un adaptateur)
- Les mesures directes de concentration peuvent être obtenues à l’aide du photomètre CHEMetrics V-2000 ou en préprogrammant votre spectrophotomètre à l’aide de solutions d’étalon ou des paires de données fournies dans les instructions Vacu-vials
- Pour obtenir des résultats immédiats dans votre spectrophotomètre sans programmation, utilisez les tableaux d’équations ou d’étalonnage fournis pour passer de l’absorbance ou de la transmittance aux unités de concentration
Informations sur la commande
Les kits de test complets contiennent 30 ampoules, des tableaux d’étalonnage, un étalon zéro, des solutions d’accessoires (si nécessaire), une coupelle de prélèvement et des instructions.
Spécification
Spécification
| Analytes | Phosphate, ortho 2 |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètre ou spectrophotomètre V-2000 |
| Comprend | Boîte en carton, 30 ampoules, cupule d’échantillon de 25 ml, ampoule vide, instructions, solution d’activateur, couvercle de cupule d’échantillon |
| Nbre de tests | 30 |
| Plage | 0 à 8 ppm |
| Méthode de test | Chlorure stanneux |
| Type | Kit d’essai instrumental Vacu-VIals |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu