Learn More
Greiner Bio-One Tube Vacuette™
Code produit. 15278656
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Noir
Code produit. 15278656
Marque: Greiner Bio-One 729073
Spécification
Type de produit Tube
Additif Citrate de sodium ESR 4NC 3,2 %
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 1,5 ml
Couleur de bouchon Noir
Dimension du tube 9 x 120 mm
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin
compliance-icons
Identifiant produit
  • X800 Vacuette 1.5 ml 4NC ESR sodium citrate 3.2%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Citric Acid Monohydrate