Learn More
Buerkle™ Pompe à vide ou à pression VacuMan™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
PVC
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Sans entretien
- Auto-lubrification
- Principalement résistant à la corrosion
- Raccord pour flexibles de diamètre intérieur 6,4 mm
- Disponible en PVC ou en aluminium pour un usage intensif
Spécification
Spécification
| Vide max. | -850 Mbar |
| Comprend | Manomètre |
| Matériau | PVC |
| Débit | 16 ml/pistons |
| À utiliser avec | Raccord pour tuyaux de diamètre intérieur de 6,4 mm |
| Type de pompe | Pompe à vide |
| Nbre de têtes de pompe | 1 |
| Propriétés de résistance | Résistant à la corrosion |
| Applications | Filtration sous vide, prise d’échantillons, dissipation des dessiccateurs |
| Pression maximale | +2 bar |