Learn More
Integra Biosciences™ Kit de tubulure Vacusafe avec filtre
Click to view available options
:
Comporte les références 158331, 158332, 158015
Description
- Tubulure en silicone avec filtre hydrophobe
- Inclut : Tubulure pour le raccordement de l’opérateur manuel au flacon, 180 cm, silicone (158 332) ; tubulure pour le raccordement de l’instrument au flacon, 70 cm, silicone (158 331) ; filtre pour la protection de la source de vide, 0,45 μm, hydrophobe (158 015)
- À utiliser avec les systèmes d’aspiration VACUSAFE
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Système d’aspiration VACUSAFE |
| À utiliser avec (application) | Aspiration de déchets liquides biologiques |
| Comprend | Tubulure pour raccordement de l’opérateur manuel au flacon, 180 cm, silicone (réf. fabricant 158 332) ; tubulure de raccordement de l’instrument au flacon, 70 cm, silicone (réf. fabricant 158 331) ; filtre pour la protection de la source de vide, 0,45 μm, hydrophobe (réf. fabricant 158 015) |