Learn More
BD Tube de citrate Vacutainer
Click to view available options
Capacité (métrique):
4,5 mL
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube de citrate |
| Additif | Citrate de sodium |
| Matériau | Verre |
| Capacité (métrique) | 4,5 mL |
| Dimension du tube | 13 x 75 mm |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour obtenir un prélèvement sanguin veineux |
| Type d’étiquette | Papier |